Microplates, 96-well
96-wells microplaat, F-bodem (standaard), MICROLON® 200, 25 - 340 µl, 382 µl
Catalogus # 736-0227
Leverancier: Greiner Bio-One
Ga naar:
Product Details & Documents
Crystal clear PS, without lid. Ideal for ELISA methodologies, these plates are available with high binding surfaces that display a higher protein binding capacity for polar proteins (MICROLON® 600) or medium binding surfaces, which are more hydrophobic and are therefore better suited for non-polar proteins and peptides (MICROLON® 200).
- Available with a choice of well profile: U-bottom, V-bottom, F-bottom (standard), F-bottom (chimney well), or half area
- Free of DNase, RNase and human DNA, and are non-pyrogenic
Documents
Specificaties
- Omschrijving:96-wells microplaat, F-bodem (standaard), MICROLON® 200
- Seq:03
- Werkvolume:25 - 340 µl
- Totaalvolume:382 µl
- Cat. No.:736-0227
- Milieu certificering:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Wellprofiel:F-bodem (standaard)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.