Xyleen ≥98%, TECHNICAL
Glass bottle, 1 L
Leverancier: VWR Chemicals
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Dimethylbenzene
- CAS-nummer:1330-20-7
- Formule:C₆H₄(CH₃)₂
- MDL-nummer:MFCD00077264
- Molecular Weight:106.17 g/mol
- Merck index:13,10136
- Kokend Pt:140 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:–34 °C
- Dichtheid:0,86 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:25 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:215-535-7
- UN:1307
- ADR:3,III
- BEREIKEN:01-2119488216-32
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101) 2,5L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415249) 225L Metal drum UN (ZPACE8010050) 30L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124125) 5L Plastic jerrycan for liquids DIN 42 (ZPACK13951025)
Informations sur l'emballage
P20_VWRC28973.294_SPEC_EN.pdf P20_VWRC28973.328_SPEC_EN.pdf P20_VWRC28973.363_SPEC_EN.pdf P20_VWRC28973.465_SPEC_EN.pdf spec_VWRC28973.294
Spécification du produit
More
VWR Chemicals Big Packs and Bulks
Documentation produit
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Assay:Min. 98%
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:1 L