Paraformaldehyde, powder, TECHNICAL
Plastic bucket, 5 kg
Leverancier: VWR Chemicals
Paraformaldehyde, powder, TECHNICAL
Catalogus # 28794.364
Leverancier: VWR Chemicals
CAS-nummer: 30525-89-4
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Polyoxymethylene
- CAS-nummer:30525-89-4
- Formule:(CH₂O)n
- MDL-nummer:MFCD00133991
- Merck index:13,07096
- Kokend Pt:135…136 °C (13 Torr)
- Smelten Pt:120…170 °C
- Dichtheid:0,88 g/cm³ (25 °C)
- Flits Pt:70 °C (gesloten beker)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- UN:2213
- ADR:4.1,III
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer10L Plastic bucket for solids UN Y (ZPACK13247010) 2,5L Plastic bottle for solids DIN 80 (ZPACK13252500)
Informatie over de verpakking
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Identification:Passes test
Specificaties
- Verpakking:Plastic bucket
- VPE:5 kg