Micro pipettes, disposable, Microcaps®
Bulb dispenser
Catalogus # 612-4865
Leverancier: DRUMMOND
Ga naar:
Product Details & Documents
Micro pipettes are precision-bore glass capillary tubes cut to predetermined lengths so that fill volumes are constant and precise. Capillary action draws the fluid into the tube and a squeeze of the bulb dispenses it with accuracy of ±1%.
For fast, safe, clean transfer of liquids in micro quantities. Suitable for both general and hazardous microchemical applications.
Bestelinformatie: Delivery includes 100 pipettes and one bulb dispenser.
Specificaties
- Type:Bulb dispenser
- Seq:32
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Silicone tips for Microcaps®
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.