Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxide 30% in aqueous solution, TECHNICAL
Natriumhydroxide 30% in aqueous solution, TECHNICAL
Plastic drum, 20 L
Catalogus # 28217.441
Corrosief
Leverancier:   VWR Chemicals
Natriumhydroxide 30% in aqueous solution, TECHNICAL
Catalogus # 28217.441
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxide 30% in aqueous solution, TECHNICAL
Natriumhydroxide 30% in aqueous solution, TECHNICAL
Plastic drum, 20 L
CAS-nummer:  1310-73-2
Price
210,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 20 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  Caustic soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Kokend Pt:119…135 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:9…10 °C
  • Dichtheid:1,53 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay:
    Min. 29 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 50 ppm
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic drum
  • VPE:
    20 L