D-(-)-Sorbitol, TECHNICAL
Plastic bottle for solids, 1 kg
Leverancier: VWR Chemicals
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
- CAS-nummer:50-70-4
- Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- MDL-nummer:MFCD00004708
- Molecular Weight:182.17 g/mol
- Merck index:13,08797
- Kokend Pt:295 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:94…98 °C
- Dichtheid:1,524 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:>100 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-061-5
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer10L Plastic bucket for solids UN Y (ZPACK13247010) 2,5L Plastic bottle for solids DIN 80 (ZPACK13252500)
Informatie over de verpakking
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Identification:Passes test
Specificaties
- Verpakking:Plastic bottle for solids
- VPE:1 kg