Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumchloride ≥98%, TECHNICAL
Natriumchloride ≥98%, TECHNICAL
Plastic bucket, 5 kg
Catalogus # 27788.366
Leverancier:   VWR Chemicals
Natriumchloride ≥98%, TECHNICAL
Catalogus # 27788.366
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  7647-14-5
Natriumchloride ≥98%, TECHNICAL
Natriumchloride ≥98%, TECHNICAL
Plastic bucket, 5 kg
CAS-nummer:  7647-14-5
Price
48,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Saline, NaCl, Sea salt, Halite
  • CAS-nummer:7647-14-5
  • Formule:NaCl
  • MDL-nummer:MFCD00003477
  • Molecular Weight:58.44 g/mol
  • Merck index:14,08599
  • Kokend Pt:1413 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:801 °C
  • Dichtheid:2,16 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-598-3
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay:
    Min. 98 %
  • Appearance:
    Colourless crystals
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bucket
  • VPE:
    5 kg
Specificaties