n-Pentaan ≥95%, TECHNICAL
Metal drum, 200 L
: Pentane
- :109-66-0
- :H₃C(CH₂)₃CH₃
- :MFCD00009498
- :72.15 g/mol
- :13,07193
- :35…36 °C (1013 hPa)
- :–130 °C
- :0,63 g/cm³ (20 °C)
- :–40 °C
- :Kamertemperatuur
- :203-692-4
- :1265
- :3,II
- :01-2119459286-30
1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101) 225L Metal drum UN (ZPACE8010050) 30L Metal drum for liquids UN X (ZPACK12124125) 5L Aluminium bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK8000430)
- Assay:Min. 95 %
- Boiling point:35 - 37 °C
- Verpakking:Metal drum
- VPE:200 L