Orders LinkContactUsLinkComponent
Methyleenchloride ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Plastic bottle, fluorinated, 5 L
Catalogus # 25631.362
Gezondheid
Leverancier:   VWR Chemicals
Methyleenchloride ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Catalogus # 25631.362
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  75-09-2
Methyleenchloride ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Methyleenchloride ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Plastic bottle, fluorinated, 5 L
CAS-nummer:  75-09-2
Price
129,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  Methylene chloride, DCM
  • CAS-nummer:75-09-2
  • Formule:CH₂Cl₂
  • MDL-nummer:MFCD00000881
  • Molecular Weight:84.93 g/mol
  • Merck index:12,06140
  • Kokend Pt:39,8 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–95 °C
  • Dichtheid:1,322 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:200-838-9
  • ADR:6.1,III
  •  :Stabilised with ethanol 0,1 %
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • UN:1593
  • BEREIKEN:01-2119480404-41
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Acidity:
    Max. 0.0004 meq/g
  • Boiling point:
    39.0 - 40.5 °C
  • Density (20/4):
    1.322 - 1.327
  • Evaporation residue:
    Max. 20 ppm
  • Water:
    Max. 0.02 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bottle, fluorinated
  • VPE:
    5 L
Specificaties