Orders LinkContactUsLinkComponent
Methylcyclohexaan ≥99%, TECHNICAL
Methylcyclohexaan ≥99%, TECHNICAL
Metal drum, 25 L
Catalogus # 25505.468
Ontvlambaar
Gezondheid
Irriterend
Milieu
Leverancier:   VWR Chemicals
Methylcyclohexaan ≥99%, TECHNICAL
Catalogus # 25505.468
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  108-87-2
Methylcyclohexaan ≥99%, TECHNICAL
Methylcyclohexaan ≥99%, TECHNICAL
Metal drum, 25 L
CAS-nummer:  108-87-2
Price
410,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 L
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:108-87-2
  • Formule:C₆H₁₁CH₃
  • MDL-nummer:MFCD00001497
  • Molecular Weight:98.19 g/mol
  • Merck index:13,06074
  • Kokend Pt:101 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–126 °C
  • Dichtheid:0,7693 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:–4 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:203-624-3
  • UN:2296
  • ADR:3,II
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Identification:
    Passes test
  • Water:
    Max. 50 ppm
Specificaties
  • Verpakking:
    Metal drum
  • VPE:
    25 L
  • Cat. No.:
    25505.468