Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Objectives
Fluar-Plan-achromatisch, objectieven, N.A. van 0,25, WD van 12,5 mm, 5×
Catalogus # ZEIS4401250000000
Leverancier:   ZEISS
Objectives
Catalogus # ZEIS4401250000000
Leverancier:  ZEISS
Objectives
Objectives
Fluar-Plan-achromatisch, objectieven, N.A. van 0,25, WD van 12,5 mm, 5×
Price
2 134,12 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Vergroting:
  • Omschrijving:
    Fluar-Plan-achromatisch, objectieven, N.A. van 0,25, WD van 12,5 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.