D-(-)-Fructose Ph. Eur.
Plastic bucket, 25 kg
Supplier: VWR Chemicals
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
- Numéro CAS:57-48-7
- Formule:C₆H₁₂O₆
- Numéro MDL:MFCD00148910
- Poids moléculaire:180.16 g/mol
- Index Merck:13,04295
- Point d'ébullition:552 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:100…110 °C
- Densité:1,59 g/cm³ (20 °C. OECD 109)
- Température de stockage:Kamertemperatuur
- EINECS:200-333-3
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lot2,5L Plastic bottle for solids DIN 80 (ZPACK13252500) 50L Plastic bucket UN Y (ZPACK13247050) 6L Plastic bottle for solids DIN 80 (ZPACK13256000)
Packaging Information
D-(-)-Fructose Ph. Eur.
Additional Product Details
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Colourless crystals
- Identification A:Passes test
- Identification B:Passes test
- Identification C:Passes test
- Identification D:Passes test
- Appearance of solution:Passes test
- Acidity or alkalinity:Passes test
- Spec. opt. rotation (calc. on anhydrous):-93.5 to -91 deg
- Foreign sugars:Passes test
- 5-Hydroxymethylfurfural + related subst.:Passes test
- Ba (Barium):Passes test
- Lead in sugars:Max. 0.5 ppm
- Water:Max. 0.5 %
- Sulphated ash:Max. 0.1 %
- Residual solvents:Passes test
Spécifications
- Verpakking:Plastic bucket
- VPE:25 kg