Orders LinkContactUsLinkComponent
Ethylacetaat ≥99%, TECHNICAL
Ethylacetaat ≥99%, TECHNICAL
Metal drum, 200 L
Catalogus # 23879.557
Ontvlambaar
Irriterend
   Veiligere gezondheid van mens en milieu
Leverancier:   VWR Chemicals
Ethylacetaat ≥99%, TECHNICAL
Catalogus # 23879.557
Leverancier:  VWR Chemicals
   Veiligere gezondheid van mens en milieu
CAS-nummer:  141-78-6
Ethylacetaat ≥99%, TECHNICAL
Ethylacetaat ≥99%, TECHNICAL
Metal drum, 200 L
CAS-nummer:  141-78-6
Price
1 660,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 200 L
Product Details & Documents
Synoniemen:  Acetic acid ethyl ester
  • CAS-nummer:141-78-6
  • Formule:CH₃COOC₂H₅
  • MDL-nummer:MFCD00009171
  • Molecular Weight:88.11 g/mol
  • Merck index:13,03792
  • Kokend Pt:77,1 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:–83 °C
  • Dichtheid:0,902 g/cm³ (20 °C)
  • Flits Pt:–4 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:205-500-4
  • UN:1173
  • ADR:3,II
  • BEREIKEN:01-2119475103-46
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Appearance:
    Clear colourless liquid
  • IR Spectrum:
    Passes test
Specificaties
  • Verpakking:
    Metal drum
  • VPE:
    200 L
  • Cat. No.:
    23879.557
  • Milieu certificering:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Environmentally Preferable:
    Veiligere gezondheid van mens en milieu
Specificaties