Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, with screw cap
Test tubes, with screw cap
15 ml, 120 mm, 17 mm, afzonderlijk verpakt
Catalogus # KIMA17122
Test tubes, with screw cap
Catalogus # KIMA17122
Test tubes, with screw cap
15 ml, 120 mm, 17 mm, afzonderlijk verpakt
Price
373,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Universal tubes for a wide range of applications.
Specificaties
  • Ø uitw.:
    17 mm
  • Verpakt:
    afzonderlijk verpakt
  • Capaciteit:
    15 ml
  • Lengte:
    120 mm