Petrischalen
Met nokken, zware uitvoering, 92 mm, 20 mm, Niet steriel, 15/sleeve
391-2079
Gemaakt van kristalhelder PS voor optimaal gebruik in microscopische toepassingen. Modellen met en zonder ventilatie.
- Eenvoudig stapelbaar
- Zware constructie voor een goede thermische bestendigheid bij het werken met warme agar
- Met ventilatieopeningen voor een betere gasuitwisseling, of zonder voor lange incubatietijden
- Ø:92 mm
- Verpakt:15/sleeve
- Steriliteit:Niet steriel
- Uitvoering:Met nokken, zware uitvoering
- Hoogte:20 mm
- Seq:08
- Cat. No.:391-2079
- Milieu certificering:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage