Orders LinkContactUsLinkComponent
Ultrasonic baths, SONOREX TECHNIK
Ultrasonic baths, SONOREX TECHNIK
Ultrasonic cleaning unit, RM 110 UH, 25 kHz, stainless steel flat bottom tank, with heater and timer
Catalogus # BAND8240
Leverancier:   BANDELIN-ELECTRONIC
Ultrasonic baths, SONOREX TECHNIK
Catalogus # BAND8240
Leverancier:  BANDELIN-ELECTRONIC
Ultrasonic baths, SONOREX TECHNIK
Ultrasonic baths, SONOREX TECHNIK
Ultrasonic cleaning unit, RM 110 UH, 25 kHz, stainless steel flat bottom tank, with heater and timer
Price
9 530,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Welded cleaning tank made of stainless steel. Floating contamination like particles, oil and grease can be removed from the bath surface using an oil separator.
  • Filling level mark for minimum filling level of the cleaning fluid
  • Additional outlet for connection of an oil separator or for emptying the fluid
  • On/off heat switch heats from 30 to 80°C
  • Integrated ultrasonic generator with 40 kHz frequency
It features 3-way ball valve drain for emptying or refilling the tank or connecting to a filtration.
Additionally, the units from RM 110 UH to RM 210 UH features spraying pipe, liquid level switch for dry run protection of heating and ultrasonic transducers and height-adjustable feet.
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Omschrijving:
    Ultrasonic cleaning unit, RM 110 UH, 25 kHz, stainless steel flat bottom tank, with heater and timer
  • Seq:
    04
  • Cat. No.:
    BAND8240
  • Verwarmingsvermogen:
    4800 W
  • Frequentie:
    25 kHz
  • Model:
    RM 110 UH
  • b×d×h:
    780×550×800 mm
  • Inhoud:
    110,0 L
  • Tank b×d×h:
    600×450×450 mm
  • Gewicht:
    72,0 kg
  • Max. uitgangsvermogen:
    4000 W
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Insert basket, stainless steel
    Insert basket, stainless steel
    142-1881
    RM 16 UH
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 304,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Insert basket, stainless steel, load upto 10 kg
    Insert basket, stainless steel, load upto 10 kg
    142-1882
    RM 40 UH
    Log in voor beschikbaarheid
    - 402,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Insert basket, stainless steel
    Insert basket, stainless steel
    142-1883
    RM 75 UH
    Log in voor beschikbaarheid
    - 524,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Insert basket, stainless steel, load upto 20 kg
    Insert basket, stainless steel, load upto 20 kg
    142-1884
    RM 110 UH
    Log in voor beschikbaarheid
    - 785,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Insert basket, stainless steel
    Insert basket, stainless steel
    142-1885
    RM 180 UH
    Log in voor beschikbaarheid
    - 1 220,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Insert basket, stainless steel
    Insert basket, stainless steel
    142-1886
    RM 210 UH
    Log in voor beschikbaarheid
    - 987,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Lid, stainless steel
    Lid, stainless steel
    142-1889
    RM 75 UH
    Log in voor beschikbaarheid
    - 287,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Lid, stainless steel
    Lid, stainless steel
    142-1890
    RM 110 UH
    Log in voor beschikbaarheid
    - 386,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Lid, stainless steel
    Lid, stainless steel
    142-1891
    RM 180 UH
    Log in voor beschikbaarheid
    - 509,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Lid, stainless steel
    Lid, stainless steel
    142-1892
    ultrasonic bath, RM 210 UH
    Log in voor beschikbaarheid
    - 427,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Lid, stainless steel
    Lid, stainless steel
    142-1887
    RM 16 UH
    Log in voor beschikbaarheid
    - 124,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Lid, stainless steel
    Lid, stainless steel
    142-1888
    RM 40 UH
    Log in voor beschikbaarheid
    - 181,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Insert basket, stainless steel
    Insert basket, stainless steel
    BAND8483
    RM 210 UH
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 1 280,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Injector holder, ED 9
    Injector holder, ED 9
    BAND183
    SONOREX ultrasonic cleaner
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 98,90 €