Toebehoren
Pressure regulator valve (feed water pressures >4 bar)
Catalogus # 171-0445
Leverancier: ELGA LabWater
Ga naar:
Product Details & Documents
: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
- Omschrijving:Pressure regulator valve (feed water pressures >4 bar)
- Seq:06
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Biofilter 0,2 µ RNAse-vrij: verwijdert pyrogenen en endotoxinen voor watertoepassingen van moleculaire kwaliteit.
Voor PURELAB® flex 2 en 3.Biofilter 0,2 µ RNAse-vrij: verwijdert pyrogenen en endotoxinen voor watertoepassingen van moleculaire kwaliteit.
Voor PURELAB® flex 2 en 3.171-0365Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 361,00 €