Orders LinkContactUsLinkComponent
Aprons, PVC
Aprons, PVC
groen, 1120×840 mm
Catalogus # 113-1029
Leverancier:   Ansell
Aprons, PVC
Catalogus # 113-1029
Leverancier:  Ansell
Aprons, PVC
Aprons, PVC
groen, 1120×840 mm
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Durable apron made from strong PVC; with nylon neck band.
  • High resistance to oils, greases and certain chemicals
  • Easy to clean
Thickness: 0,51 mm.
Certificeringen: EN 14605; Cat. III
Bestelinformatie:
Levering:
Verpakking:
Let op:
Specificaties
  • Kleur:
    groen
  • l×b:
    1120×840 mm
  • Seq:
    01
  • Geslacht:
    Uniseks
  • Cat. No.:
    113-1029
  • Kledingstuk toepassing:
    Chemical protection|Oils, fats and fuels
  • Dikte:
    0,51 mm
  • Stof:
    PVC