Spatulas
Spatula, lab type, double (C), 200 mm
Catalogus # 231-0002
Leverancier: Agencinox
Ga naar:
Product Details & Documents
Stainless steel ¹⁸/₁₀, anti-magnetic, electro-polishing. These universal spatulas are suitable for many applications.
- Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
- Grote weerstand tegen chemische stoffen
Documents
Specificaties
- Omschrijving:Spatula, lab type, double (C)
- Lengte:200 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.