Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas
Spatula, spear-shaped (G), 140 mm
Catalogus # 231-0000
Leverancier:   Agencinox
Spatulas
Catalogus # 231-0000
Leverancier:  Agencinox
Spatulas
Spatulas
Spatula, spear-shaped (G), 140 mm
Price
60,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Stainless steel ¹⁸/₁₀, anti-magnetic, electro-polishing. These universal spatulas are suitable for many applications.
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Grote weerstand tegen chemische stoffen
Specificaties
  • Omschrijving:
    Spatula, spear-shaped (G)
  • Lengte:
    140 mm