Orders LinkContactUsLinkComponent
Absorptiemiddel, multiformaat
Absorptiemiddel, multiformaat
Multiformaat, 37 liter/kit, Doos (3) van 15,2 m rol, 15,2 m × 120 mm
Catalogus # 121-1001
Leverancier:   3M
Absorptiemiddel, multiformaat
Catalogus # 121-1001
Leverancier:  3M
Absorptiemiddel, multiformaat
Absorptiemiddel, multiformaat
Multiformaat, 37 liter/kit, Doos (3) van 15,2 m rol, 15,2 m × 120 mm
Price
326,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 3 ST
Product Details & Documents
Lichtgrijs als het droog is en donkerder als het nat is als indicatie van het verzadigingsniveau.
  • Inerte, synthetische vezels voornamelijk van PP en polyester
  • Multi-format combineert vier formaten in één product en kan gebruikt worden als booms, pillows, sheets of rollen
  • Minibooms zijn ontworpen om rond de basis van apparatuur te worden geplaatst om lekken en morsen op te vangen en te beheersen Minikussens zijn van hoge capaciteit voor gebruik bij de bron van een lek.
Gebruikt voor de controle van accidentele en routinematige lekken, druppels en morsen van olie, smeermiddelen en andere niet-agressieve vloeistoffen. Ze zijn perfect voor het opruimen van niet-agressieve vloeistoffen en zijn ook een effectief hulpmiddel voor onderhoudsbeheer.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Multiformaat
  • l×b:
    15,2 m × 120 mm
  • Absorptievermogen:
    37 liter/kit
  • Verpakt:
    Doos (3) van 15,2 m rol