Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoons, POLY
Spoons, POLY
Straight, 185 mm, 40×20 mm
Catalogus # 231-1069
Leverancier:   BOCHEM
Spoons, POLY
Catalogus # 231-1069
Leverancier:  BOCHEM
Spoons, POLY
Spoons, POLY
Straight, 185 mm, 40×20 mm
Price
6,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal 18/10, antimagnetisch. Multifunctionele lepel voor een breed scala aan toepassingen. Speciale vorm die licht en eenvoudig te hanteren is.
  • Uitstekende thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Chemisch bestendig
  • Snel en eenvoudig te reinigen
Specificaties
  • Omschrijving:
    Straight
  • Lengte:
    185 mm
  • Seq:
    02
  • Lepelmaat:
    40×20 mm