WHEATON® Vials with Inserts
Autosampler vial, with 0,3 ml PP insert, 0,30 ml, 12×32 mm, Neen, Screw
Catalogus # WHEA225185
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
These vials are made of durable PP and can be used in standard gas and liquid chromatography autosamplers.
- Lightweight and economical
- Available with snap/crimp or screw top finish
- Conical interior ensures maximum retrieval of contents without the hassle of using removable inserts
Verpakking: 100 vials per shelf pack or 1000 vials per case.
Specificaties
- Inclusief dop:Neen
- Ø×h:12×32 mm
- Capaciteit:0,30 ml
- Omschrijving:Autosampler vial, with 0,3 ml PP insert
- Seq:02
- Soort dop:Screw
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.