Orders LinkContactUsLinkComponent
Maalkogels
Maalkogels
Grinding ball, Agaat, 12 mm, MM 200/MM 400
Catalog # 412-2915
Supplier:   Retsch GmbH
Maalkogels
Catalog # 412-2915
Supplier:  Retsch GmbH
Maalkogels
Maalkogels
Grinding ball, Agaat, 12 mm, MM 200/MM 400
Price
17,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Ø:
    12 mm
  • Omschrijving:
    Grinding ball
  • Materiaal:
    Agaat
  • Seq:
    36
  • Voor gebruik met:
    MM 200/MM 400
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-0038
    Maalkogels
    Zirconiumoxyde
    20 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 111,00 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-2866
    Maalkogels
    Wolfraamcarbide
    10 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 46,20 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-2865
    Maalkogels
    Roestvrij staal
    10 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 3,30 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-0036
    Maalkogels
    Roestvrij staal
    20 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 13,70 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-2864
    Maalkogels
    Gehard staal
    10 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 2,40 €
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
    Availability
    Price
  • 412-0079
    Maalkogels
    Agaat
    10 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 10,50 €