Maalkogels
Grinding ball, Agaat, 12 mm, MM 200/MM 400
Catalog # 412-2915
Supplier: Retsch GmbH
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Ø:12 mm
- Omschrijving:Grinding ball
- Materiaal:Agaat
- Seq:36
- Voor gebruik met:MM 200/MM 400
Accessories
Informations sur le produit
- Catalog #OmschrijvingMateriaalØAvailabilityPrice
Informations sur le produit
- Catalog #OmschrijvingMateriaalØAvailabilityPrice
Informations sur le produit
- Catalog #OmschrijvingMateriaalØAvailabilityPrice
Informations sur le produit
- Catalog #OmschrijvingMateriaalØAvailabilityPrice
Informations sur le produit
- Catalog #OmschrijvingMateriaalØAvailabilityPrice
Informations sur le produit
- Catalog #OmschrijvingMateriaalØAvailabilityPrice