Maalkogels
Grinding ball, Agaat, 7 mm, MM 200/MM 400
Catalogus # 412-2913
Leverancier: Retsch GmbH
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Ø:7 mm
- Omschrijving:Grinding ball
- Materiaal:Agaat
- Seq:24
- Voor gebruik met:MM 200/MM 400
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #MateriaalØBeschikbaarheidPrice
- Maalkogels
Productinformatie
- Catalogus #MateriaalØBeschikbaarheidPrice
- Maalkogels
Productinformatie
- Catalogus #MateriaalØBeschikbaarheidPrice
- Maalkogels
Productinformatie
- Catalogus #MateriaalØBeschikbaarheidPrice
- Maalkogels
Productinformatie
- Catalogus #MateriaalØBeschikbaarheidPrice
- Maalkogels
Productinformatie
- Catalogus #MateriaalØBeschikbaarheidPrice
- Maalkogels