Orders LinkContactUsLinkComponent
Maalkogels
Maalkogels
Grinding ball, Wolfraamcarbide, 5 mm, MM 200/MM 400
N° de catalogue 412-0250
Fournisseur:   Retsch GmbH
Maalkogels
N° de catalogue 412-0250
Fournisseur:  Retsch GmbH
Maalkogels
Maalkogels
Grinding ball, Wolfraamcarbide, 5 mm, MM 200/MM 400
Prix
1 170,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 200 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Ø:
    5 mm
  • Omschrijving:
    Grinding ball
  • Materiaal:
    Wolfraamcarbide
  • Seq:
    21
  • Voor gebruik met:
    MM 200/MM 400
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
    Disponibilité
    Prix
  • 412-0038
    Maalkogels
    Zirconiumoxyde
    20 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 111,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
    Disponibilité
    Prix
  • 412-2866
    Maalkogels
    Wolfraamcarbide
    10 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 46,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
    Disponibilité
    Prix
  • 412-2865
    Maalkogels
    Roestvrij staal
    10 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 3,30 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
    Disponibilité
    Prix
  • 412-0036
    Maalkogels
    Roestvrij staal
    20 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 13,70 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
    Disponibilité
    Prix
  • 412-2864
    Maalkogels
    Gehard staal
    10 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 2,40 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
    Disponibilité
    Prix
  • 412-0079
    Maalkogels
    Agaat
    10 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 10,50 €