Orders LinkContactUsLinkComponent
Maalkogels
Maalkogels, Gehard staal, 20 mm
  412-2907
Maalkogels
  412-2907
Maalkogels
Maalkogels
Maalkogels, Gehard staal, 20 mm
5,80 €
1 * 1 ST
  • Ø:
    20 mm
  • Omschrijving:
    Maalkogels
  • Materiaal:
    Gehard staal
  • Seq:
    12
Accessories
  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
  • 412-2912
    Grinding ball
    Agaat
    5 mm
    1 * 1 ST - 6,80 €
  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
  • 412-3131
    Grinding ball
    Gehard staal
    5 mm
    1 * 1 ST - 1,60 €
  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
  • 412-3141
    Grinding ball
    Roestvrij staal
    5 mm
    1 * 1 ST - 1,70 €
  •  
    Omschrijving
    Materiaal
    Ø
  • 412-3151
    Grinding ball
    Wolfraamcarbide
    5 mm
    1 * 1 ST - 17,90 €