Roller bottles, WHEATON®
Glad oppervlak, zwarte fenol dop van 51 mm met rand en rubberen bekleding, 4230 ml, 1555 cm², 110×535 mm, 4 per doos
Catalogus # 734-3025
Leverancier: DWK Life Sciences
Ga naar:
Product Details & Documents
Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
- Bottles withstands repeated wet or dry sterilization cycles and are reusuable
- These culture vessels are made to exacting tolerances in order to provide higher cell yields
- Made of USP Type I borosilicate glass
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
- Cultuuroppervlakte:1555 cm²
- Verpakt:4 per doos
- Capaciteit:4230 ml
- Omschrijving:Glad oppervlak, zwarte fenol dop van 51 mm met rand en rubberen bekleding
- Ø uitw.×h:110×535 mm