Orders LinkContactUsLinkComponent
Roller bottles, WHEATON®
Glad oppervlak, zwarte fenol dop van 38 mm met rubberen bekleding, 4230 ml, 1555 cm², 110×550 mm, 4 per doos
Catalogus # 734-3020
Leverancier:   DWK Life Sciences
Roller bottles, WHEATON®
Catalogus # 734-3020
Leverancier:  DWK Life Sciences
Roller bottles, WHEATON®
Roller bottles, WHEATON®
Glad oppervlak, zwarte fenol dop van 38 mm met rubberen bekleding, 4230 ml, 1555 cm², 110×550 mm, 4 per doos
Price
727,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 4 ST
Product Details & Documents
Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
  • Bottles withstands repeated wet or dry sterilization cycles and are reusuable
  • These culture vessels are made to exacting tolerances in order to provide higher cell yields
  • Made of USP Type I borosilicate glass
 : *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
  • Cultuuroppervlakte:
    1555 cm²
  • Verpakt:
    4 per doos
  • Capaciteit:
    4230 ml
  • Omschrijving:
    Glad oppervlak, zwarte fenol dop van 38 mm met rubberen bekleding
  • Ø uitw.×h:
    110×550 mm