Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperatuurloggers, SC3
Temperatuurloggers, SC3
Temperature chart recorder, SC386, –5…+20 °C, ±1 °C, 1,0 °C, 93×93×57 mm, 227 g
Catalogus # 620-0257
Leverancier:   DICKSON
Temperatuurloggers, SC3
Catalogus # 620-0257
Leverancier:  DICKSON
Temperatuurloggers, SC3
Temperatuurloggers, SC3
Temperature chart recorder, SC386, –5…+20 °C, ±1 °C, 1,0 °C, 93×93×57 mm, 227 g
Price
478,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These recorders are used to record temperature simply and reliably. They provide the users with immediate access to data and suit applications in manufacture of pharmaceutical, medical and food products and vaccine storage.
  • Withstand the rigours of transport and storage
  • Accuracy and resolution conform to quality controls
  • For recordings over 24 hours or seven days
W×D×H: 93×93×57 mm
Weight: 227 mm
Levering: Supplied with a single AA battery with a service life of two years and a red pen. Other diagrams are available on request.
Specificaties
  • Meetbereik:
    –5…+20 °C
  • Resolutie:
    1,0 °C
  • Gewicht:
    227 g
  • Omschrijving:
    Temperature chart recorder, SC386
  • b×d×h:
    93×93×57 mm
  • Juistheid:
    ±1 °C
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Eenpunts NIST Traceable®-kalibratie
    Eenpunts NIST Traceable®-kalibratie
    620-1494
    Chart recorders
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 97,50 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Zes rode reservepennen
    Zes rode reservepennen
    620-0436
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 6 ST - 68,30 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.