Orders LinkContactUsLinkComponent
Roller bottles, WHEATON®
Roller bottles, WHEATON®
Glad oppervlak, zwarte fenol dop van 38 mm met rubberen bekleding, 1380 ml, 550 cm², 110×240 mm, 4 per doos
N° de catalogue 734-3017
Fournisseur:   DWK Life Sciences
Roller bottles, WHEATON®
N° de catalogue 734-3017
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Roller bottles, WHEATON®
Roller bottles, WHEATON®
Glad oppervlak, zwarte fenol dop van 38 mm met rubberen bekleding, 1380 ml, 550 cm², 110×240 mm, 4 per doos
Prix
503,00 €
Log in for availability
1 * 4 ST
Product Details & Documents
Rollers bottles are specifically designed for adherent cell roller culture
  • Bottles withstands repeated wet or dry sterilization cycles and are reusuable
  • These culture vessels are made to exacting tolerances in order to provide higher cell yields
  • Made of USP Type I borosilicate glass
Caution: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specifications
  • Cultuuroppervlakte:
    550 cm²
  • Verpakt:
    4 per doos
  • Capaciteit:
    1380 ml
  • Omschrijving:
    Glad oppervlak, zwarte fenol dop van 38 mm met rubberen bekleding
  • Ø uitw.×h:
    110×240 mm