Maatkolven
500 ml, 260 mm, 0,250 ± ml
Catalogus # 612-0092
Leverancier: SciLabware
Ga naar:
Product Details & Documents
MBL®, borosilicate glass, with smooth neck.
- Inscriptions in blue enamel
- Conformity certified, with batch number
ISO 1042
Certifications: ISO 1042
Specificaties
- Capaciteit:500 ml
- Hoogte:260 mm
- Seq:09
- Tolerantie:0,250 ± ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



