Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatkolven

Maatkolven

50 ml, 140 mm, 0,060 ± ml
Catalogus # 612-0082
Leverancier:   SciLabware
Maatkolven
Catalogus # 612-0082
Leverancier:  SciLabware
Maatkolven
Maatkolven

50 ml, 140 mm, 0,060 ± ml

Price
38,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents

MBL®, borosilicate glass, with smooth neck.

  • Inscriptions in blue enamel
  • Conformity certified, with batch number

ISO 1042

Certificeringen: ISO 1042

Specificaties
  • Capaciteit:
    50 ml
  • Hoogte:
    140 mm
  • Tolerantie:
    0,060 ± ml
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.