Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatkolven

Maatkolven

10 ml, 90 mm, 0,025 ± ml
Catalogus # 612-0079
Leverancier:   SciLabware
Maatkolven
Catalogus # 612-0079
Leverancier:  SciLabware
Maatkolven
Maatkolven

10 ml, 90 mm, 0,025 ± ml

Price
28,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents

MBL®, borosilicate glass, with smooth neck.

  • Inscriptions in blue enamel
  • Conformity certified, with batch number

ISO 1042

Certificeringen: ISO 1042

Specificaties
  • Capaciteit:
    10 ml
  • Hoogte:
    90 mm
  • Seq:
    02
  • Tolerantie:
    0,025 ± ml