Screw caps, bakelite
with Butyl/PTFE seal, 30 mm, zwart, Bakeliet
Catalogus # 215-2683
Leverancier: GRAVIS
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
SPVAP08028_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Schroefdraad:30 mm
- Kleur:zwart
- Omschrijving:with Butyl/PTFE seal
- Materiaal:Bakeliet
- Seq:05
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.