Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks, straight through, with tip
Stopcocks, straight through, with tip
Glas
Catalogus # COWI016.9212.1
Leverancier:   COWIE
Stopcocks, straight through, with tip
Catalogus # COWI016.9212.1
Leverancier:  COWIE
Stopcocks, straight through, with tip
Stopcocks, straight through, with tip
Glas
Price
13,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Made of PTFE.
  • Available with PP or glass tip
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Specificaties
  • Omschrijving:
    Glas
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.