Orders LinkContactUsLinkComponent
Ubbelohde viscometers with constant
Ubbelohde viscometers with constant
0,8 - 5 mm²/s, 0,005 K, 290 mm, 0,53 mm, 15 − 75 ml
Catalogus # 616-3339
Leverancier:   SI Analytics
Ubbelohde viscometers with constant
Catalogus # 616-3339
Leverancier:  SI Analytics
Ubbelohde viscometers with constant
Ubbelohde viscometers with constant
0,8 - 5 mm²/s, 0,005 K, 290 mm, 0,53 mm, 15 − 75 ml
Price
555,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Geijkt, met constante voor automatische meting, viscositeitsmeters met hangend kogelniveau voor de bepaling van de absolute en relatieve viscositeit van vloeistoffen met newtoniaans stromingsgedrag.
Aanbevolen minimale doorstroomtijd: 200 s.
Certificeringen: DIN 51562-1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL).
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Meetbereik:
    0,8 - 5 mm²/s
  • Volume:
    15 − 75 ml
  • Lengte:
    290 mm
  • Seq:
    03
  • Constante:
    0,005 K
  • Ø inw.:
    0,53 mm
  • Cat. No.:
    616-3339