Flessendragers
Flessendrager, HDPE, voor etenswaren, met gesloten bodem, grijs, Maximaal 8 flessen, 390×110 mm, 95 mm
Catalogus # BURK0361-0008
Leverancier: BURKLE
Ga naar:
Product Details & Documents
Made of PP or HDPE.
- Bottle transport container (PP) for up to 6 bottles, bottle transport box for up to 8 bottles
- Bottle transport box (HDPE): suitable for food; With impermeable base suitable as a collecting basin
Documents
BURK0361-0006_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Voor:Maximaal 8 flessen
- Kleur:grijs
- Omschrijving:Flessendrager, HDPE, voor etenswaren, met gesloten bodem
- Vakafmetingen:390×110 mm
- Max. Ø recipiënt:95 mm