Maatcilinders
250 ml, 2 ml, 315 mm, 2,00 ± ml
Catalogus # 612-3790
Leverancier: VITLAB
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, doorschijnend, lange vorm, autoclaveerbaar, klasse B.
- Gekalibreerd om 'ln' te bevatten
- Zeshoekige basis, uitloop
- Ringvormige schaalverdeling, blauw bedrukt
Certificeringen: DIN 12681 / ISO 6706
Specificaties
- Capaciteit:250 ml
- Hoogte:315 mm
- Indeling:2 ml
- Tolerantie:2,00 ± ml