Maatcilinders
100 ml, 1 ml, 250 mm, 1,00 ± ml
N° de catalogue 612-3789
Fournisseur: VITLAB
Aller à :
Product Details & Documents
PP, doorschijnend, lange vorm, autoclaveerbaar, klasse B.
- Gekalibreerd om 'ln' te bevatten
- Zeshoekige basis, uitloop
- Ringvormige schaalverdeling, blauw bedrukt
Certifications: DIN 12681 / ISO 6706
Spécifications
- Capaciteit:100 ml
- Hoogte:250 mm
- Indeling:1 ml
- Tolerantie:1,00 ± ml