Maatcilinders
50 ml, 1 ml, 200 mm, 1,00 ± ml
Catalog # 612-3788
Supplier: VITLAB
Jump to:
Product Details & Documents
PP, doorschijnend, lange vorm, autoclaveerbaar, klasse B.
- Gekalibreerd om 'ln' te bevatten
- Zeshoekige basis, uitloop
- Ringvormige schaalverdeling, blauw bedrukt
Certifications: DIN 12681 / ISO 6706
Specifications
- Capaciteit:50 ml
- Hoogte:200 mm
- Indeling:1 ml
- Tolerantie:1,00 ± ml