Maatcilinders
25 ml, 0,5 ml, 170 mm, 0,50 ± ml
Catalog # 612-3787
Supplier: VITLAB
Jump to:
Product Details & Documents
PP, doorschijnend, lange vorm, autoclaveerbaar, klasse B.
- Gekalibreerd om 'ln' te bevatten
- Zeshoekige basis, uitloop
- Ringvormige schaalverdeling, blauw bedrukt
Certifications: DIN 12681 / ISO 6706
Specifications
- Capaciteit:25 ml
- Hoogte:170 mm
- Indeling:0,5 ml
- Tolerantie:0,50 ± ml