Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrolyte solutions, aqueous
Electrolyte solutions, aqueous
Electrolyte solution, L 200 low temperature electrolyte (–30 °C), 1000 ml in DURAN® glass bottle, 1 L
Catalogus # SCOI285138151
Electrolyte solutions, aqueous
Catalogus # SCOI285138151
Leverancier:  
CAS-nummer:  
Electrolyte solutions, aqueous
Electrolyte solutions, aqueous
Electrolyte solution, L 200 low temperature electrolyte (–30 °C), 1000 ml in DURAN® glass bottle, 1 L
CAS-nummer:  
Discontinued
Product Details & Documents
Electrolyte aqueous solutions are used for reference electrodes, as electrolyte bridges and for storage.
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    1 L
  • Omschrijving:
    Electrolyte solution, L 200 low temperature electrolyte (–30 °C), 1000 ml in DURAN® glass bottle
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.