Infuusflessen
met schroefdraad, 300 ml, GL 38
Leverancier: APG Europe
Ga naar:
Product Details & Documents
Gemaakt van type 1 helder glas.
Met graduatie, met felskraag of schroefhals, zonder sluitingen.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Schroefdraad:GL 38
- Capaciteit:300 ml
- Omschrijving:met schroefdraad
- Seq:06
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Schroefdoppen uit aluminium met opening zonder gummy-inlage, 24 mm Ø, voor flessen van 30 tot 100 mlSchroefdoppen uit aluminium met opening zonder gummy-inlage, 24 mm Ø, voor flessen van 30 tot 100 ml215-1989Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 0,30 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



