Hydrometers
Hydrometer voor NaOH,, 0 - 27 %, 1 %, 270 mm
Catalogus # AMARH860664
Leverancier: Amarell
Ga naar:
Product Details & Documents
Hydrometers (areometers) for sodium hydroxide (NaOH).
Specificaties
- Omschrijving:Hydrometer voor NaOH,
- Lengte:270 mm
- Seq:02
- Indeling:1 %
- Meetbereik:0 - 27 %