Glaasjes met opening
Cavity slides with PTFE coating, zwart, 3, 14 mm
Catalog # 631-0467
Supplier: Epredia
Jump to:
Product Details & Documents
These autoclavable slides are specially designed for immunofluorescence.
- Adhesive surface and hydrophobic mask
- Hydrophobic epoxy- or PTFE-coating
- (*) with rings or wells
Deze autoclaveerbare objectglaasjes zijn ontwikkeld voor klinische diagnose.
Ordering information: Uitvoeringen met ringen of ronde wells (*).
Documents
Specifications
- Aant. wells:3
- Kleur:zwart
- Omschrijving:Cavity slides with PTFE coating
- Seq:018
- Well Ø:14 mm