Orders LinkContactUsLinkComponent
Nessler-cilinders
Nessler-cilinders
Nessler cylinders, 100 ml, low form, Ø×H: 32×220, 50 + 100 ml division
Catalogus # 214-0181
Nessler-cilinders
Catalogus # 214-0181
Nessler-cilinders
Nessler cylinders, 100 ml, low form, Ø×H: 32×220, 50 + 100 ml division
Price
75,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
  • Optisch gepolijst, vlakke voet
  • Met schenktuit
Specificaties
  • Omschrijving:
    Nessler cylinders, 100 ml, low form, Ø×H: 32×220, 50 + 100 ml division
  • Seq:
    05
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.