Nessler-cilinders
Nessler cylinders, 100 ml, tall form, Ø×H: 26×320, 50 + 100 ml division
Catalogus # NEUB0386-26-320
Leverancier: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Ga naar:
Product Details & Documents
- Optisch gepolijst, vlakke voet
- Met schenktuit
Specificaties
- Omschrijving:Nessler cylinders, 100 ml, tall form, Ø×H: 26×320, 50 + 100 ml division
- Seq:02