Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, round bottom
Test tubes, round bottom
6 ml, 75 mm, 11,6 mm, 0,60 mm, 10,2 mm
Catalogus # DELT901275
Leverancier:   DELTALAB
Test tubes, round bottom
Catalogus # DELT901275
Leverancier:  DELTALAB
Test tubes, round bottom
6 ml, 75 mm, 11,6 mm, 0,60 mm, 10,2 mm
Price
44,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 ST
Product Details & Documents
Tubes are made of borosilicate or soda glass.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
High quality of tubes is reflected in uniformity of wall thickness, diameter and height dimensions.
Documents
Specificaties
  • Ø uitw.:
    11,6 mm
  • Ø inw.:
    10,2 mm
  • Wanddikte:
    0,60 mm
  • Capaciteit:
    6 ml
  • Lengte:
    75 mm
  • Seq:
    06
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.