Process pH combination electrodes
pH-combinatie-elektrode, met koepelvormig membraan, H 8481 HD, 1 - 14, 0...+100 °C, Glas, Referid®, KPG ringvormige ruimte, 12×225 mm, Schroefplugkop
Catalogus # SCOI285111072
Leverancier: SI Analytics
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product documentatie
Specificaties
- Aansluiting:Schroefplugkop
- Ø×L:12×225 mm
- Type:H 8481 HD
- Omschrijving:pH-combinatie-elektrode, met koepelvormig membraan
- Materiaal:Glas
- Seq:25
- Diafragma:KPG ringvormige ruimte
- Elektroliet:Referid®
- Temperatuur:0...+100 °C
- pH:1 - 14
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.